Learn More
3-Acetoxyindol, TRC
Artikelnummer. 30312466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312466 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA165850250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetoxyindole
CAS 608-08-2
Summenformel C10 H9 N O2
Menge 250 mg
Synonym 1H-Indol-3-ol, 3-acetate, 1H-Indol-3-ol, acetate (ester) (9CI), Indol-3-ol, acetate (7CI), Indol-3-ol, acetate (ester) (8CI), Indoxyl acetate (6CI), 1H-Indol-3-yl acetate, 3-Acetoxyindole, 3-Indolyl acetate, 3-Indoxyl acetate, NSC 13964
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 1H-indol-3yl-acetat
Molekulargewicht (g/mol) 175.18
Formelmasse 175.0633