Learn More
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 12742744 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12742744 5 g 5 Gramm
10381284 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12742744 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309620050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 36157-40-1
Summenformel C6H4Cl2OS
Molekulargewicht (g/mol) 195.057
MDL-Nummer MFCD00014522
InChI-Schlüssel GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481
PubChem CID 118920
IUPAC-Name 1-(2,5-Dichlorothiophen-3-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-2, 5-dichlorothiophene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Farbe Brown to Tan
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 5 g
Formelmasse 195.07
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Chunks