Learn More
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472977 250 g 250 Gramm
11452977 10 g 10 Gramm
11462977 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15545.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10599-70-9 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10599-70-9
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00010281
InChI-Schlüssel KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2,5-dimethylfuran, 1-2,5-dimethylfuran-3-yl ethanone, ethanone, 1-2,5-dimethyl-3-furanyl, 3-acetyl-2,5-dimethyl furan, 2,5-dimethyl-3-acetylfuran, 1-2,5-dimethyl-3-furyl ethan-1-one, 2,5-dimethyl-3-furyl methyl ketone, 1-2,5-dimethyl-3-furanyl ethanone, 1-2,5-dimethyl-3-furyl ethanone, unii-798v2t7zbv
PubChem CID 61527
IUPAC-Name 1-(2,5-Dimethylfuran-3-yl)ethanon
SMILES CC1=CC(=C(O1)C)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
Dichte 1.038
Siedepunkt 198°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.4865
Menge 250 g
Beilstein 112094
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%