Learn More
3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493567 10 g 10 Gramm
11403577 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17329.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2530-10-1 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
It is used in the synthesis of heterocyclic ketimines, 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene thiosemicarbazone and 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene semicarbazone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von heterozyklischen Ketiminen, 3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen Thiosemicarbazon und 3-Acetyl-2,5-Dimethylthiophen-Semicarbazon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-10-1
MDL-Nummer MFCD00009763
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
Dichte 1.086
Siedepunkt 224°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Summenformel C9H22O3Si
Brechungsindex 1.5455
Menge 10 g
Beilstein 112095
Synonym propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
InChI-Schlüssel NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
IUPAC-Name Triethoxy(propyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Formelmasse 154.23
Reinheit (%) 99%