Learn More
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophen, TRC
Artikelnummer. 30314938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314938 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1748602.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
CAS 2530-10-1
Summenformel C8H10OS
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10OS/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)sc1C
IUPAC-Name 1-(2,5 -Dimethylthiophen-3-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 154.23
Formelmasse 154.0452