Learn More
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophen, TRC
Artikelnummer. 30328540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328540 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328540 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA174860500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
CAS 2530-10-1
Summenformel C8H10OS
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10OS/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)sc1C
IUPAC-Name 1-(2,5 -Dimethylthiophen-3-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 154.23
Formelmasse 154.0452