Learn More
3-Acetyl-4-hydroxycumarin, TRC
Artikelnummer. 30325573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30325573 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325573 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA179175100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-4-hydroxycoumarin
CAS 2555-37-5
Summenformel C11H8O4
Menge 100 mg
Synonym 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, NSC 11840, 4-Hydroxy-3-acetylcoumarin, 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C11H8O4/c1-6(12)9-10(13)7-4-2-3-5-8(7)15-11(9)14/h2-5,13H,1H3
SMILES CC(=O)C1=C(O)c2ccccc2OC1=O
IUPAC-Name 3-Acetyl-4-Hydroxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 204.18
Formelmasse 204.0423