Learn More
3-Acetyl-4-hydroxycumarin, TRC
Artikelnummer. 30310214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310214 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310214 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17917550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-4-hydroxycoumarin
CAS 2555-37-5
Summenformel C11H8O4
Menge 50 mg
Synonym 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, NSC 11840, 4-Hydroxy-3-acetylcoumarin, 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C11H8O4/c1-6(12)9-10(13)7-4-2-3-5-8(7)15-11(9)14/h2-5,13H,1H3
SMILES CC(=O)C1=C(O)c2ccccc2OC1=O
IUPAC-Name 3-Acetyl-4-Hydroxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 204.18
Formelmasse 204.0423