Learn More
3-Acetyl-4-hydroxycumarin, TRC
Artikelnummer. 30313092
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313092 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313092 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA179175500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-4-hydroxycoumarin
CAS 2555-37-5
Summenformel C11H8O4
Menge 500 mg
Synonym 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, NSC 11840, 4-Hydroxy-3-acetylcoumarin, 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-chromen-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C11H8O4/c1-6(12)9-10(13)7-4-2-3-5-8(7)15-11(9)14/h2-5,13H,1H3
SMILES CC(=O)C1=C(O)c2ccccc2OC1=O
IUPAC-Name 3-Acetyl-4-Hydroxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 204.18
Formelmasse 204.0423