Learn More
3-Acetyl-5-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314296 5 g 5 Gramm
11304296 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314296 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19362.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38940-62-4 | C7H6BrNO | 200.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38940-62-4
Summenformel C7H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 200.04
MDL-Nummer MFCD03086033
InChI-Schlüssel LDBPZEQZCOUYFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-5-bromopyridine, 1-5-bromopyridin-3-yl ethanone, 1-5-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-3-pyridinyl, 3-bromo-5-acetylpyridine, 1-5-bromo-3-pyridyl ethanone, 5-acetyl-3-bromopyridine, 1-5-bromo-3-pyridinyl ethanone, pubchem15626, acmc-1aglt
PubChem CID 820423
IUPAC-Name 1-(5-bromopyridin-3-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC(Br)=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-5-bromopyridine
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Menge 5 g
Beilstein 112808
Formelmasse 200.03
Reinheit (%) 97%