Learn More
3-Acetylbenzenborsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475477 5 g 5 Gramm
11465477 1 g 1 Gramm
11485477 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23478.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 204841-19-0 | C8H9BO3 | 163.967 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 204841-19-0
Summenformel C8H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 163.967
MDL-Nummer MFCD01074678
InChI-Schlüssel SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylphenyl boronic acid, 3-acetylbenzeneboronic acid, 3-acetylphenylboronicacid, m-acetylphenylboronic acid, 3'-boronoacetophenone, boronic acid, 3-acetylphenyl, 1-3-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, pubchem2751, acmc-209faq, 3-acetylphenyboronic acid
PubChem CID 2734310
ChEBI CHEBI:86552
IUPAC-Name (3-Acetylphenyl)borsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼200°C to 205°C
Menge 5 g
Beilstein 8255673
Formelmasse 163.97
Reinheit (%) 97%