Learn More
3-Acetylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Catalog No. 10512242 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung Packungsgröße
10512242 5 g Glasflasche 5 Gramm
10384402 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 10512242 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 366500050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-42-5
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00045847
InChI-Schlüssel CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyl, 3-acetylbenzoicacid, 3-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-3-carboxylic acid, 3-acetyl benzoic acid, 3-acetyl-benzoic acid, hypnone-m-carboxylic acid, 3-1-oxoethyl benzoic acid, 3-acetylbenzoic acid
PubChem CID 220324
IUPAC-Name 3-Acetylbenzoesäure
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylbenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 163.0°C to 171.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H8O3
Strukturformel CH3COC6H4COOH
Menge 5 g
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.