Learn More
3-Acetyldeoxynivalenol, TRC
Artikelnummer. 18013720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18013720 5 mg 5 Milligramm
18082930 1 mg 1 Milligramm
18090910 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18013720 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1735055MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50722-38-8
Summenformel C17 H22 O7
Molekulargewicht (g/mol) 338.35
Synonym (3α,7α)-3-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-7,15-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 3-Acetyldeoxynivalenol, 3α-Acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON 3-acetate, Dehydronivalenol monoacetate, Deoxynivalenol 3-acetate, Deoxynivalenol monoacetate, Monoacetyldeoxynivalenol, NSC 267036
IUPAC-Name [(1R,2R,3S,7R,9R,10R,12S)-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-1,5-dimethyl-4-oxospiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-en-12,2'-oxiran]-10-yl] Acetat
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@]2(C)C3(CO3)[C@H]1O[C@H]4C=C(C)C(=O)[C@H](O)[C@@]24CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-deoxynivalenol
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17?/m0/s1
Formelmasse 338.1366