Learn More
3-Acetylindol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10172460 25 g Glasflasche 25 Gramm
10050590 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102590250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 703-80-0
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00005626
InChI-Schlüssel VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 12802
IUPAC-Name 1-(1H-indol-3-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Acetylindole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185°C to 191°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 21, 316
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver