Learn More
3-Acetylphenanthren, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Acetylphenanthrene |
| CAS | 2039-76-1 |
| Summenformel | C16H12O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone, 1-(3-Phenanthryl)ethanone, 1-(Phenanthren-3-yl)ethanone, 3-Acetylphenanthrene, Methyl 3-phenanthryl Ketone, NSC 3192, 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)14-9-8-13-7-6-12-4-2-3-5-15(12)16(13)10-14/h2-10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2ccc3ccccc3c2c1 |
| IUPAC-Name | 1-Phenanthren-3-ylethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.27 |
| Formelmasse | 220.0888 |