Learn More
3-Acetylphenylborsäure, 96 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10497582 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10497582 1 g Glasflasche 1 Gramm
10703023 10 g Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10497582
Marke: Thermo Scientific Acros 358830010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 204841-19-0
Summenformel C8H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 163.97
MDL-Nummer MFCD01074678
InChI-Schlüssel SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylphenyl boronic acid, 3-acetylbenzeneboronic acid, 3-acetylphenylboronicacid, m-acetylphenylboronic acid, 3'-boronoacetophenone, boronic acid, 3-acetylphenyl, 1-3-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, pubchem2751, acmc-209faq, 3-acetylphenyboronic acid
PubChem CID 2734310
ChEBI CHEBI:86552
IUPAC-Name (3-Acetylphenyl)borsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylphenylboronic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 212°C to 214°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 163.97
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.