Learn More
3-Acetylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30313937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313937 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313937 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18767310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylpyrrole
CAS 1072-82-8
Summenformel C6H7NO
Menge 10 mg
Synonym 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanone, 3-Acetyl-1H-pyrrole, 3-Acetylpyrrole, Methyl Pyrrol-3-yl Ketone, 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethan-1-one
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c1-5(8)6-2-3-7-4-6/h2-4,7H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc[nH]c1
IUPAC-Name 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Formelmasse 109.0528