Learn More
3-Allylsalicylaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Allyl Salicylaldehyde |
| CAS | 24019-66-7 |
| Summenformel | C10 H10 O2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-(2-propen-1-yl)-, Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-(2-propenyl)- (9CI), Salicylaldehyde, 3-allyl- (8CI), 2-Hydroxy-3-(2-propen-1-yl)benzaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Allylsalicylaldehyde, 3-Allyl salicylaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-2-4-8-5-3-6-9(7-11)10(8)12/h2-3,5-7,12H,1,4H2 |
| SMILES | Oc1c(CC=C)cccc1C=O |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxy-3-Prop-2-enylbenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.19 |
| Formelmasse | 162.0681 |