Learn More
3-Allylsalicylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490328 25 g 25 Gramm
15480328 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53475.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24019-66-7 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
3-Allylsalicylaldehyd ist ein synthetisches Zwischenprodukt zur Synthese von 3-Aminoflavonen. Flavonoide wurden auf ihre wachstumshemmende Aktivität und ihre In-vitro-Zytotoxizität untersucht. Sie kommen bei der Herstellung von Oxazol-Derivaten und auch von auf Imidazol-Gerüsten basierenden 2-substituierten Benzofuranen zur Anwendung gegen menschliche Tumorzelllinien zum Einsatz. Es handelt sich um eine Reagenz in der Synthese von antioxidativen und antimikrobiellen neuartigen Chalkonen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24019-66-7
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00037364
InChI-Schlüssel INLWEXRRMUMHKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-allyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-allylsalicylaldehyde, 3-allyl-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-2-propenyl, salicylaldehyde, 3-allyl, 2-hydroxy-3-prop-2-en-1-yl benzaldehyde, acmc-209wev, tpc-sk001, 2-hydroxy-3-allylbenzaldehyde
PubChem CID 141062
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Prop-2-enylbenzaldehyd
SMILES C=CCC1=CC=CC(=C1O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Allylsalicylaldehyde
Dichte 1.099
Flammpunkt 107°C (225°F)
Brechungsindex 1.5645
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%