Learn More
3-Amino-1,2-propandiol, TRC
Artikelnummer. 30313038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313038 10 g 10 Gramm
30310077 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30313038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62811010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1,2-propandiol
CAS 616-30-8
Summenformel C3H9NO2
Menge 10 g
Synonym (RS)-3-Amino-1,2-propanediol, (±)-3-Amino-1,2-dihydroxypropane, (±)-3-Amino-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-aminopropane, 1-Amino-2,3-dihydroxypropane, 1-Amino-2,3-propanediol, 1-Aminoglycerol, 2,3-Dihydroxypropan-1-amine, 2,3-Dihydroxypropanamine, 2,3-Dihydroxypropylamine, 3-Amino-1,2-dihydroxypropane, 3-Amino-1,2-propanediol, 3-Amino-2-hydroxy-1-propanol, 3-Amino-2-hydroxypropanol, Isoserinol, NSC 67381
InChI-Formel InChI=1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
SMILES NCC(O)CO
IUPAC-Name 3-Aminopropan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 91.11
Formelmasse 91.0633