Learn More
(+/-)-3-Amino-1,2-Propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435307
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11435307 25 g 25 Gramm
11445307 100 g 100 Gramm
11455307 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11435307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22672.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 616-30-8 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
3-Amino-1,2-propanediol is used in the preparation of iohexol, which is a X-CT non-ionic contrast medium. It acts as a starting material in the production of specialty materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-1,2-Propandiol wird bei der Herstellung von Iohexol verwendet, das ein nichtionisches X-CT-Kontrastmittel ist. Es dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Spezialmaterialien.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-30-8
Summenformel C3H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 91.11
MDL-Nummer MFCD00008140
InChI-Schlüssel KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 73561
IUPAC-Name 3-Aminopropan-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
Dichte 1.186
Siedepunkt 264°C to 266°C (739 mmHg)
Flammpunkt 186°C (366°F)
Brechungsindex 1.492
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1719121
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 91.11
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol