Learn More
3-Amino-1-Adamantanol, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401209
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401209 5 g 5 Gramm
15411209 25 g 25 Gramm
15421209 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64137.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 702-82-9 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von Inhibitoren mit antihyperglykämischen Eigenschaften eingesetzt. Vildagliptin wird aus 3-Amino-1-adamantanol synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 702-82-9
Summenformel C10H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 167.252
MDL-Nummer MFCD01821204
InChI-Schlüssel DWPIPTNBOVJYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-adamantanol, 3-amino-1-hydroxyadamantane, 1-amino-3-adamantanol, 3-amino-adamantanol, 1-aminoadamantane-3-ol, 3-hydroxy-1-aminoadamantane, 1-amino-3-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3-amino, 3-azanyladamantan-1-ol, 3-hydroxyadamantane amine
PubChem CID 658645
IUPAC-Name 3-Aminoadamantan-1-ol
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-adamantanol
Schmelzpunkt 265°C (literature)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 2802127
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents,insoluble in water.
Formelmasse 167.25
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest