Learn More
3-Amino-1-Adamantanol, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Es wird bei der Synthese von Inhibitoren mit antihyperglykämischen Eigenschaften eingesetzt. Vildagliptin wird aus 3-Amino-1-adamantanol synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln, unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-1-adamantanol |
| Schmelzpunkt | 265°C (literature) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2802127 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents,insoluble in water. |
| Formelmasse | 167.25 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Physikalische Form | Fest |