Learn More
3-Amino-1-bromisochinolin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033281
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11375349
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50368.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13130-79-5 | C9H7BrN2 | 223.073 g/mol
3-Amino-1-bromoisoquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-1-bromisochinolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13130-79-5
Summenformel C9H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.073
MDL-Nummer MFCD00102193
InChI-Schlüssel PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
PubChem CID 289845
IUPAC-Name 1-Bromisochinolin-3-Amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-bromoisoquinoline
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) ≥97%