Learn More
3-Amino-1-Methyl-1H-Pyrazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10699213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10699213 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10366614 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10699213 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07854DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-66-7
Summenformel C5H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
MDL-Nummer MFCD00460466
InChI-Schlüssel UGWUYEXHMDPAMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-amino-1-methyl, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde
PubChem CID 18525942
IUPAC-Name 3-Amino-1-Methylpyrazol-4-Carbaldehyd
SMILES CN1C=C(C=O)C(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%