missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Acetate, TRC

Artikelnummer. 30313171
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30313171 10 mg 10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30313171

Marke: Toronto Research Chemicals TRCA61800110MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole Acetate
CAS 72254-58-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 H11 N3
Menge 10 mg
Synonym 3-Amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole acetate
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N3/c1-7-12-8-4-2-3-5-9(8)15-10(12)6-11(13)14-7/h2-6,15H,1H3,(H2,13,14)
SMILES Cc1nc(N)cc2[nH]c3ccccc3c12
IUPAC-Name 1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-3-amine
Molekulargewicht (g/mol) 197.24
Formelmasse 197.0953
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.