Learn More
3-Amino-1-Phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443088
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443088 500 g 500 Gramm
11433088 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18804.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als chemisches Zwischenprodukt eingesetzt. 1-Methyl-3-Phenylpropylamin wird bei der Synthese von N-substituierten Derivaten von (1-Methyl-3-Phenylpropyl)amin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft, Oxidationsmitteln und Kohlendioxid lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22374-89-6
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.237
MDL-Nummer MFCD00008090
InChI-Schlüssel WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenylpropylamine, 3-amino-1-phenylbutane, 2-amino-4-phenylbutane, 1-phenyl-3-aminobutane, 4-phenyl-2-aminobutane, 4-phenyl-2-butylamine, 1-phenyl-3-amino-butan, benzenepropanamine, .alpha.-methyl, alpha-methylbenzenepropanamine, propylamine, 1-methyl-3-phenyl
PubChem CID 31160
IUPAC-Name 4-Phenylbutan-2-amin
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-phenylbutane
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.928
Siedepunkt 220°C to 222°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.514
Menge 500 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2413110
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 98%