Learn More
3-Amino-1-Propanol, TRC
Artikelnummer. 30007541
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007541 10 g 10 Gramm
17992605 1 g 1 Gramm
17930905 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007541 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62813010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-87-6
Summenformel C3 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 75.11
Synonym 3-Amino-1-propanol, 1,3-Propanolamine, 1-Amino-3-hydroxypropane, 1-Amino-3-propanol, 3-Aminopropanol, 3-Aminopropyl alcohol, 3-Hydroxy-1-aminopropane, 3-Hydroxy-1-propylamine, 3-Hydroxypropan-1-amine, 3-Hydroxypropylamine, 3-Propanolamine, N-(3-Hydroxypropyl)amine, NSC 7766, Propanolamine, β-Alaninol, γ-Aminopropanol, γ-Hydroxy-1-propylamine
IUPAC-Name 3-Aminopropan-1-ol
SMILES NCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-propanol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Formelmasse 75.0684
Reinheit (%) >95%