Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-triazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10456383 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10456383 10 g Glasflasche 10 Gramm
10702681 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10456383 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 264570100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-82-5
Summenformel C2H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00005230,MFCD00053362
InChI-Schlüssel KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
PubChem CID 1639
ChEBI CHEBI:40036
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol-5-Amin
SMILES NC1=NC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1H-1, 2, 4-triazole
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149°C to 156°C
Farbe Weiß oder Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 26, 137
Merck Index 15, 485
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: 520g/L (50°C),sparingly soluble in chloroform,dichloromethane,and acetonitrile,slightly soluble in ethylacetate,pract.insol. in diethylether,hydrocarbons,acetone
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver oder Flocken