Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-triazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412667 1000 g 1000 Gramm
11422667 50 g 50 Gramm
11432667 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14871.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61-82-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
3-Amino-1,2,4-triazole is an inhibitor of mitochondrial and chloroplast function. Commercial grade 3- amino-1,2,4-triazole (which generally contains catalase anti-inhibitory impurities) is used as a cotton defoliant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-1,2,4-Triazol ist ein Hemmer der mitochondrialen und Chloroplastfunktion. 3-Amino-1,2,4-Triazol in handelsüberlicher Qualität (das in der Regel antihemmende Katalaseverunreinigungen enthält) wird als Entlaubungsmittel für Baumwolle verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser, Methanol, Ethanol und Chloroform und in Ethylacetat kaum löslich. Es ist nicht löslich in Ether und Aceton.
Hinweise
Getrocknet bei -20 °C lagern. An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Kupfer, Eisen und Eisensalzen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61-82-5
Summenformel C2H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00005230,MFCD00053362
InChI-Schlüssel KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2,4-triazole, amitrole, aminotriazole, 4h-1,2,4-triazol-3-amine, 1h-1,2,4-triazol-3-amine, amitrol, amerol, amizol, emisol, vorox
PubChem CID 1639
ChEBI CHEBI:40036
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol-5-Amin
SMILES NC1=NC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt 147°C to 153°C
Dichte 1.138
Prozentgehaltsbereich 96%
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 107687
Merck Index 14,489
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,methanol,ethanol and chloroform,and sparingly soluble in ethyl acetate. It is insoluble in ether and acetone.
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 96%