Learn More
3-Amino-1H-pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447127 1 g 1 Gramm
11451768 5 g 5 Gramm
11461768 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14458.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1820-80-0 | C3H5N3 | 83.094 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1820-80-0
Summenformel C3H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 83.094
MDL-Nummer MFCD00005236
InChI-Schlüssel JVVRJMXHNUAPHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1h-pyrazole-5-amine, 5-aminopyrazole, 1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1h-pyrazole, 3-aminopyrozole, 5-amino-1h-pyrazole, aminopyrazole, 3-pyrazolamine
PubChem CID 74561
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-5-Amin
SMILES C1=C(NN=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 34°C to 39°C
Siedepunkt 218°C (122 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1618
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 83.09
Reinheit (%) ≥97%