missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-2,2-Dimethyl-1-Propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7045362
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11398425

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10429.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 26734-09-8 | C5H13NO | 103.165 g/mol

Reatant in the synthesis of cyclic carbamates, cryptophycin analogues. Neopentanolamine with ammonia and hydrogen yeilds neopentyldiamine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Reaktant bei der Synthese von zyklischen Carbamaten, Kryptophycin-Analoga. Neopentanolamin mit Ammoniak und Wasserstoff ergibt Neopentyldiamin.

Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Chloroform, Ether und Methanol

Hinweise
Hygroskopisch, kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 26734-09-8
Summenformel C5H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 103.165
MDL-Nummer MFCD00059847
InChI-Schlüssel FNVOFDGAASRDQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,2-dimethyl-1-propanol, neopentanolamine, 1-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl, 3-amino-2,2-dimethylpropanol, 2,2-dimethyl-3-aminopropanol, 1-amino-2,2-dimethyl-3-propanol, 3-amino-2,2-dimethyl-propan-1-ol, neo-pentanolamine, acmc-1cdms, ksc496k6d
PubChem CID 117326
IUPAC-Name 3-Amino-2,2-Dimethylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(CN)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Schmelzpunkt ∼70°C
Menge 1 g
Beilstein 1731900
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane,Chloroforn,Ether and Methanol
Formelmasse 103.17
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt