Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-Amino-2',3'-Dideoxyinosin, 98 %
Artikelnummer. 15456569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456569 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15456569 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64758.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Amino-2',3'-dideoxyinosine
CAS 1222689-74-8
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C10H13N5O3
MDL-Nummer MFCD10566669
Menge 1 g
Synonym 3'-amino-2',3'-dideoyinosine, 9-2r,4r,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 50mg/ml
InChI-Schlüssel CHWLAIBBKPETPZ-YUZWJPFSNA-N
SMILES N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
IUPAC-Name 9-[(2R,4R,5S)-4-Amino-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 251.25
PubChem CID 71744249
Formelmasse 251.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver