Learn More
3-Amino-2,4-difluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434736 250 mg 250 Milligramm
15424736 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59033.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1315692-91-1 | C12H16BF2NO2 | 255.072 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315692-91-1
Summenformel C12H16BF2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 255.072
MDL-Nummer MFCD22419270
InChI-Schlüssel MQGLBRAIKSVSIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-difluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-amino-2,4-difluorobenzeneboronicacidpinacolester, 2,6-difluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl aniline
PubChem CID 99738339
IUPAC-Name 2,6-Difluor-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Anilin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C(=C(C=C2)F)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Menge 250 mg
Formelmasse 255.07
Reinheit (%) 96%