Learn More
3-Amino-2,6-dichlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414197
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15414197 5 g 5 Gramm
15404197 1 g 1 Gramm
15424197 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31598.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62476-56-6 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62476-56-6
Summenformel C5H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00023417
InChI-Schlüssel MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
PubChem CID 112846
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyridin-3-Amin
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2,6-dichloropyridine
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Menge 5 g
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 97%