missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-2,6-dichlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7030750
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15404197 1 g 1 Gramm
15414197 5 g 5 Gramm
15424197 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15404197

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31598.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 62476-56-6 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 62476-56-6
Summenformel C5H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00023417
InChI-Schlüssel MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
PubChem CID 112846
IUPAC-Name 2,6-Dichlorpyridin-3-Amin
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Amino-2,6-dichloropyridine
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Menge 1 g
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.