Learn More
3-Amino-2-chlor-4-(trifluormethyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495807
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495807 1 g 1 Gramm
15458275 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15495807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33026.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166770-70-3
Summenformel C6H4ClF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 196.557
MDL-Nummer MFCD09863900
InChI-Schlüssel KFMUXCNJJIWKRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-amino-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyridin-3-ylamine
PubChem CID 19851909
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Amin
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 56°C to 59°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 196.56
Reinheit (%) 97%