Learn More
3'-Amino-2'-hydroxyacetophenonhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3'-Amino-2'-hydroxyacetophenone Hydrochloride |
| CAS | 90005-55-3 |
| Summenformel | C8H10ClNO2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 2-Acetyl-6-aminophenol Hydrochloride, 1-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, 3'-Amino-2'-hydroxy-acetophenone Hydrochloride, 1-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11;/h2-4,11H,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(=O)c1cccc(N)c1O |
| IUPAC-Name | 1-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanon;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.62 |
| Formelmasse | 187.04 |