Learn More
3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid), Mikromol™
Artikelnummer. 14851321
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
14851321 100 mg 100 Milligramm
17923196 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 14851321
Marke: Mikromol MM0217.09
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid)
CAS 570-23-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H7 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. F (EP), 3-Aminosalicylic Acid, Mesalazine Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cccc(C(=O)O)c1O
IUPAC-Name 3-amino-2-hydroxybenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
Menge 100 mg
Formelmasse 153.0426 g/mol