Learn More
3-Amino-2-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15401709 1 g 1 Gramm
15421709 250 mg 250 Milligramm
15411709 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401709 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64480.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33630-99-8 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist an der Synthese funktionalisierter Pyrido[4,3-b][1,4]-oxazin- und Imidazo[1,2-a]pyridin-Derivate beteiligt. Die Verwendung von Ethyl2-chlor-3-oxopropanoat mit 2-Amin-3-hydroxypyridin bzw. 3-Amin-4-hydroxypyridin führte zu Imidazo[1,2-a]pyridin-Derivaten oder Ethylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-carboxylat.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33630-99-8
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD03411556
InChI-Schlüssel VTSFNCCQCOEPKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-hydroxypyridine, 3-aminopyridin-2-ol, 3-amino-2-pyridinol, 3-aminopyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 3-amino, 3-amino-2-pyridone, 3-amino-pyridin-2-ol, 2-pyridinol, 3-amino, 2-hydroxy-3-aminopyridine, 3-aminohydropyridin-2-one
PubChem CID 322353
SMILES NC1=CC=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-hydroxypyridine
Farbe Braun
Menge 1 g
Beilstein 109849
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 3-Amino-1,2-dihydropyridin-2-on
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff