Learn More
3-Amino-2-methoxypyridin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401356
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401356 1 g 1 Gramm
15411356 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54570.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Wärme. Gekühlt (2-4 ° C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 893440-50-1
Summenformel C12H19BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.11
MDL-Nummer MFCD12923427
InChI-Schlüssel KYYKGOURQXPERA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-amine, 3-amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-3-ylamine, 2-methoxy-3-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-amino-6-methoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-3-amine, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester?, 3-amino-2-methoxypyridin-5-ylboronicacidpinacolester, 5-amino-6-methoxypyridine-3-boronicacidpinacolester
PubChem CID 59557920
IUPAC-Name 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin-3-Amin
SMILES COC1=C(N)C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-methoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 131°C to 133°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 250.1
Reinheit (%) 96%