Learn More
3-Amino-2-methylacrylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2698907
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10591482
Marke: Thermo Scientific Maybridge RH01431DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 30989-81-2
Summenformel C4H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 85.106
MDL-Nummer MFCD01566866
InChI-Schlüssel OEZAAXHZEMTBOV-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3-amino-2-methylacrylaldehyde, 3-amino-2-methylacrolein, 2e-3-amino-2-methylprop-2-enal, amino-alpha-methylacrolein, e-3-amino-2-methylprop-2-enal, 3-amino-2-methyl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-amino-2-methyl-, e
PubChem CID 637539
IUPAC-Name (E)-3-Amino-2-Methylprop-2-enal
SMILES CC(=CN)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-methylacrylaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel NH2CH=C(CH3)CHO
Menge 1 g
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 97%