Learn More
3-Amino-2-methylpropanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16459366 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459366 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW012974
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 3-Amino-2-methylpropanoic acid could induce browning of white fat and hepatic β-oxidation and is inversely correlated with cardiometabolic risk factors.
3-Amino-2-methylpropanoic acid could induce browning of white fat and hepatic β-oxidation and is inversely correlated with cardiometabolic risk factors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-methylpropanoic acid
CAS 144-90-1
Farbe White to Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H9NO2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (969.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (9.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)CN
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation