Learn More
3-Amino-2-naphthol, TRC
Artikelnummer. 30336000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336000 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336000 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB404810500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-naphthol
CAS 5417-63-0
Summenformel C10 H9 N O
Menge 500 mg
Synonym 2-Naphthol, 3-amino- (7CI, 8CI), 3-Amino-2-naphthalenol (ACI), 2-Amino-3-hydroxynaphthalene, 2-Amino-3-naphthol, 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Amino-2-naphthol, 3-Amino-β-naphthol, 3-Hydroxy-2-aminonaphthalene, 3-Hydroxy-2-naphthylamine, NSC 7941, 2-Naphthalenol, 3-amino- (9CI, ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
SMILES Nc1cc2ccccc2cc1O
IUPAC-Name 3-Aminonaphthalen-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 159.184
Formelmasse 159.0684