Learn More
3-Amino-2-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345395
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11345395 5 g 5 Gramm
11335395 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345395 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19619.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13269-19-7
Summenformel C5H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 139.114
MDL-Nummer MFCD00044102
InChI-Schlüssel GZBKVUGZEAJYHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-nitropyridine, 2-nitro-3-pyridinamine, 2-nitro-3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 2-nitro, 2-nitropyridin-3-amin, aminonitropyridine, amino nitro pyridine, pubchem2087, acmc-209bps, 2-nitro-3-pyridylamine
PubChem CID 83281
IUPAC-Name 2-Nitropyridin-3-Amin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-nitropyridine
Schmelzpunkt 191°C to 193°C
Menge 5 g
Beilstein 124467
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 97%