Learn More
3-Amino-2-phenyl-1H-inden-1-on, tech., Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-2-phenyl-1H-inden-1-one |
| CAS | 1947-47-3 |
| CAS Min. % | 80.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C15H11NO |
| MDL-Nummer | MFCD00051614 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-amino-2-phenyl-1h-inden-1-one, 3-amino-2-phenylindenone, maybridge1_003093, acmc-1c032, 3-amino-2-phenyl-inden-1-one, 2-phenyl-3-amino-1h-indene-1-one, 1h-inden-1-one,3-amino-2-phenyl, 3-amino-2-phenyl-1h-inden-1-one, tech. |
| Mehr anzeigen |