Learn More
3-Amino-3 -(4 -chlorophenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid |
| Schmelzpunkt | 214°C to 216°C (decomposition) |
| Beilstein | 2365902 |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 199.64 |
| Reinheit (%) | 97% |