Learn More
3-Amino-3-Deoxy-D-Mannose-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30179202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179202 500 mg 500 Milligramm
30179373 100 mg 100 Milligramm
30179057 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179202 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA604000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69880-85-9
Summenformel C6 H13 N O5 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 215.63
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R)-3-amino-2,4,5,6-tetrahydroxyhexanal; Hydrochlorid
SMILES Cl.N[C@H]([C@H](O)C=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-3-deoxy-D-mannose, Hydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Formelmasse 215.0561