Learn More
Invitrogen™ 3-Amino-3-Deoxydigoxigenin Hemisuccinamide, Succinimidyl Ester
Artikelnummer. 11564037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11564037 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11564037 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A2952
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
3-Amino-3-Desoxydigoxigenin-Hemisuccinamid, Succinimidyll-Ester
The amine-reactive version of digoxigenin (3-amino-3-deoxygigoxigenin hemisuccinamide, SE) can be used to attach this important hapten to biomolecules of interest for subsequent detection with an anti-digoxigenin antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp 3-Amino-3-Desoxydigoxigenin-Hemisuccinamid-Succinimidylester
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff Digoxigenin
Markertyp Biotin und andere Haptene