Learn More
3-Amino-3-methyloxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434048 250 mg 250 Milligramm
15444048 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57588.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 874473-14-0 | C4H9NO | 87.122 g/mol
It is used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als OLED-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874473-14-0
Summenformel C4H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 87.122
MDL-Nummer MFCD11111713
InChI-Schlüssel NQVWMPOQWBDSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-3-oxetanamine, 3-amino-3-methyloxetane, 3-oxetanamine,3-methyl, 3-oxetanamine, 3-methyl, pubchem14416, pubchem23160, acmc-209qnl, 3-methyl 3-oxetanamine, 3-methyl-3-oxetaneamine, 3-amino-3-methyl-oxetane
PubChem CID 46835725
IUPAC-Name 3-Methyloxetan-3-Amin
SMILES CC1(COC1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-3-methyloxetane
Dichte 0.99 g/mL
Siedepunkt 102°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 87.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff